α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
SB00885DA SB00885EA
MAYBSB00885DAEA 0 SEK
MAYBSB00885DA MAYBSB00885EA
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Formel: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Kokpunkt: 175 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –33 °C
Densitet: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007718
CAS nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III