4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
A11698.06
A11698.09
A11698.18
A11698.06EA
650
SEK
A11698.06
A11698.09
A11698.18
4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
4-Ethylbenzoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 16331-45-6
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formel:
C₉H₉ClO Kokpunkt: 235…236 °C Smältpunkt: 42…43 °C Densitet: 1,146 Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000697 CAS nummer: 16331-45-6 EINECS: 240-404-6 UN: 3265 ADR: 8,II |