4-Ethylbenzoyl chloride 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
305730050
305730250
ACRO305730050EA
845
SEK
ACRO305730050
ACRO305730250
4-Ethylbenzoyl chloride 97%
4-Ethylbenzoyl chloride
Formel:
C₉H₉ClO Kokpunkt: 235…236 °C (760 mmHg) Smältpunkt: 42…43 °C Densitet: 1,14 g/cm³ Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000697 CAS nummer: 16331-45-6 EINECS: 240-404-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |