2',6'-Dihydroxyacetophenone, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
37468-1G-F 37468-5G-F
37468-1G-FEA 779 SEK
37468-1G-F 37468-5G-F
2',6'-Dihydroxyacetophenone, Supelco®
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokpunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 155…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002270
CAS nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4864f7751b50583e6e46befc9a79d37634eac2&vid=ee4864f7751b50583e6e46befc9a79d37634eac2&prid=web&clid=SAPDAM