4'-Hydroxyacetophenone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04311.0100 8.04311.0250
8.04311.0100EA 764 SEK
8.04311.0100 8.04311.0250
4'-Hydroxyacetophenone för syntes, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokpunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 105…108 °C
Densitet: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002359
CAS nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 9.9 g/l (22 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Flash Point 166 °C
Synonyms 4-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COCH3