4-Kloro-m-kresol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02295.0005
8.02295.0250
8.02295.1000
8.02295.9050
8.02295.0005EA
446
SEK
8.02295.0005
8.02295.0250
8.02295.1000
8.02295.9050
4-Kloro-m-kresol för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Kloro-m-kresol
Formel:
C₇H₇ClO Kokpunkt: 235 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 63…65 °C Densitet: 0,9 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 118 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002323 CAS nummer: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 UN: 3437 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02152 |
Specifikation testresultat
Solubility | 3.9 g/l (20 °C) |
Melting Point | 63 - 65 °C |
Molar Mass | 142.58 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 235 - 239 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 118 °C |
Density | 1.37 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 590 °C |