4'-Chloropropiophenone ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-one
A11633.14
A11633.22
A11633.14EA
915
SEK
A11633.14
A11633.22
4'-Chloropropiophenone ≥98%
4'-Chloropropiophenone
Purity: 98%
CAS No.: 6285-05-8
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formel:
C₉H₉ClO MW: 168,62 g/mol Kokpunkt: 125…126 °C (13 mmHg) Smältpunkt: 33…36 °C Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000626 CAS nummer: 6285-05-8 EINECS: 228-511-6 |