4'-Bromoacetophenone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21968.0025 8.21968.0100
8.21968.0025EA 442 SEK
8.21968.0025 8.21968.0100
4'-Bromoacetophenone för syntes, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetophenone
Formel: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Kokpunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 49…52 °C
Densitet: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000105
CAS nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 199.04 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C