Phenylacetylene för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07044.0025 8.07044.0100
8.07044.0025EA 775 SEK
8.07044.0025 8.07044.0100
Phenylacetylene för syntes, Sigma-Aldrich®
Phenylacetylene
Formel: C₈H₆
MW: 102.14 g/mol
Kokpunkt: 144
Smältpunkt: –44.8 °C
Densitet: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 31
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008570
CAS nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03892
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.46 g/l (25 °C)
Melting Point -44.8 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 142 - 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.547 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)