Eugenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
4-Allyl-2-methoxyphenol, 5-Allyl-2-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18455.0100
8.18455.0500
8.18455.0100EA
676
SEK
8.18455.0100
8.18455.0500
Eugenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Eugenol
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Kokpunkt: 255 Smältpunkt: ∼–10 °C Densitet: 1.0652 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 110 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008654 CAS nummer: 97-53-0 EINECS: 202-589-1 Merck Index: 13,03931 |
Specifikation testresultat
Solubility | 2.46 g/l (25 °C) |
Melting Point | -9.2 °C |
Molar Mass | 164.2 g/mol |
Boiling Point | 252 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.5405 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.07 g/cm3 (20 °C) |