Bensensulfonsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00468.0005
8.00468.0250
8.00468.1000
8.00468.9050
8.00468.9025
8.00468.1001
8.00468.0005EA
356
SEK
8.00468.0005
8.00468.0250
8.00468.1000
8.00468.9050
8.00468.9025
8.00468.1001
Bensensulfonsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Bensensulfonsyra
Formel:
C₆H₆O₃S MW: 158,18 g/mol Kokpunkt: 319 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 50 °C Densitet: 1,32 g/cm³ (47 °C) Flampunkt: >100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011689 CAS nummer: 98-11-3 EINECS: 202-638-7 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 13,01070 |
Specifikation testresultat
Solubility | 930 g/l (25 °C) |
Melting Point | 43 °C |
Molar Mass | 158.17 g/mol |
Boiling Point | 171 °C (0.13 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.32 g/cm3 (47 °C) |
pH | 2 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |