Thioanisole för syntes
Leverantör: NOVABIOCHEM
Varning
Synonyms: Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20825.0100 8.20825.2500 8.20825.0500 8.20825.0100 8.20825.2500
8.20825.0100EA 0 SEK
8.20825.0100 NOVA8.20825.2500 8.20825.0500 MERC8.20825.0100 8.20825.2500
Thioanisole för syntes
Thioanisole
Formel: C₇H₈S
MW: 124.21 g/mol
Kokpunkt: 188
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008559
CAS nummer: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 3082
ADR: 9 III