Difenyleter för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
8.20978.0100EA 349 SEK
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
Difenyleter för syntes, Sigma-Aldrich®
Difenyleter
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kokpunkt: 498 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 24…27 °C
Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003034
CAS nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07442
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.018 g/l (25 °C)
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 170.21 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.5785 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 1.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 610 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material