1,3,5-Trihydroxibenzen, vattenfri 98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1,3,5-Trihydroxybenzene
B25502.30
B25502.18
B25502.30EA
4850
SEK
B25502.30
B25502.18
1,3,5-Trihydroxibenzen, vattenfri 98%
1,3,5-Trihydroxibenzen
Purity: 98%
CAS No.: 108-73-6
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 215-220°
Beilstein Reference: 1341907
Merck Reference: 14,7328
MDL No.: MFCD00002286
Formel:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol Kokpunkt: 400 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 215…220 °C Densitet: 1,46 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002286 CAS nummer: 108-73-6 EINECS: 203-611-2 Merck Index: 14,7328 |