1,3,5-Trihydroxibenzen, vattenfri 99+%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene
241761000 241760250 241765000
ACRO241761000EA 2275 SEK
ACRO241761000 ACRO241760250 ACRO241765000
1,3,5-Trihydroxibenzen, vattenfri 99+%
1,3,5-Trihydroxibenzen
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Kokpunkt: 400 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 215…218 °C
Densitet: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002286
CAS nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 218 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120 °C)
HPLC ≥99.0 %