1,2,4-Trihydroxibenzen zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
MQ200
8.43791.0005 8.43791.0025
8.43791.0005EA 1400 SEK
8.43791.0005 8.43791.0025
1,2,4-Trihydroxibenzen zS, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihydroxibenzen
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Kokpunkt: 362
Smältpunkt: 140
Densitet: 1.45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002198
CAS nummer: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 13,01073
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 137 - 140 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C6H6O3