Bensoesyra anhydrid ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
A14269.0B
A14269.18
A14269.30
A14269.0BEA
5525
SEK
A14269.0B
A14269.18
A14269.30
Bensoesyra anhydrid ≥98%
Bensoesyra anhydrid
Purity: 98%
CAS No.: 93-97-0
Molecular Formula: C14H10O3
Formula Weight: 226.23
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ Kokpunkt: 360 °C Smältpunkt: 40…44 °C Densitet: 1,199 Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003073 CAS nummer: 93-97-0 EINECS: 202-291-1 Merck Index: 14,1092 |