Ftalsyraanhydrid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00592.5000
8.00592.9050
8.00592.5000EA
1930
SEK
8.00592.5000
8.00592.9050
Ftalsyraanhydrid för syntes, Sigma-Aldrich®
Ftalsyraanhydrid
Formel:
C₈H₄O₃ Kokpunkt: 284 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 131 °C Densitet: 1,545 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 151 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005918 CAS nummer: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8,III Merck Index: 13,07457 |
Specifikation testresultat
Solubility | 6 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | 131 °C |
Molar Mass | 148.11 g/mol |
Bulk Density | 500 - 700 kg/m3 |
Boiling Point | 285 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 152 °C |
Explosion Limit | 1.7 - 10.5 %(V) |
Density | 1.527 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (6 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 580 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |