Ftalsyraanhydrid ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
A14955.0B A14955.0I A14955.30
A14955.0BEA 800 SEK
A14955.0B A14955.0I A14955.30
Ftalsyraanhydrid ≥99%
Ftalsyraanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Kokpunkt: 295 °C (subl.)
Smältpunkt: 130…134 °C
Densitet: 1,53
Flampunkt: 152 °C (305 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005918
CAS nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7372