2-Fenoxietanol, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
56753-1ML-F
56753-5ML-F
56753-1ML-FEA
337
SEK
56753-1ML-F
56753-5ML-F
2-Fenoxietanol, Supelco®
2-Fenoxietanol
Formel:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Kokpunkt: 245 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 13 °C Densitet: 1,1094 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 121 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002857 CAS nummer: 122-99-6 EINECS: 204-589-7 Merck Index: 12,07410 |