4-Aminofenol ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9100
8.00421.0005EA 554 SEK
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9100
4-Aminofenol ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Aminofenol
Formel: H₂NC₆H₄OH
Kokpunkt: 284 °C (1013 hPa) (dec.)
Smältpunkt: 190 °C
Densitet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007869
CAS nummer: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test