p-Anisidin zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
4-Metoxianilin, 4-Anisidin
MQ200
8.00458.0100
8.00458.0500
8.00458.0100EA
455
SEK
8.00458.0100
8.00458.0500
p-Anisidin zS, Sigma-Aldrich®
p-Anisidin
Formel:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Kokpunkt: 243 Smältpunkt: 55…58 °C Densitet: 1.2 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 122 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007864 CAS nummer: 104-94-9 EINECS: 203-254-2 UN: 3143 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00670 |
Specifikation testresultat
Solubility | 21 g/l (20 °C) |
Melting Point | 55 - 58 °C |
Molar Mass | 123.15 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 243 °C |
Vapor Pressure | 0.02 hPa (20 °C) |
Flash Point | 122 °C |
Density | 1.06 g/cm3 (63 °C) |
pH | 7.7 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 450 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |