3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methoxyphenylisothiocyanate
TL00330EA
MAYBTL00330EAEA 0 SEK
MAYBTL00330EA
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Kokpunkt: 84 °C (1 mmHg)
Densitet: 1,1788 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040335
CAS nummer: 3125-64-2