4-Iodophenyl isothiocyanate
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Iodophenylisothiocyanate
S00350DA S00350EA
MAYBS00350DAEA 0 SEK
MAYBS00350DA MAYBS00350EA
4-Iodophenyl isothiocyanate
4-Iodophenyl isothiocyanate
Formel: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Kokpunkt: 296
Smältpunkt: 75…78 °C
MDL Number: MFCD00041091
CAS nummer: 2059-76-9
UN: 2923
ADR: 8 III