2,4-Difluoroanisole ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
D1849-10G
D1849-25G
TCIAD1849-10GEA
615
SEK
TCIAD1849-10G
TCIAD1849-25G
2,4-Difluoroanisole ≥99.0%
2,4-Difluoroanisole
Formel:
C₇H₆F₂O MW: 144,12 g/mol Kokpunkt: 53°C Densitet: 1,2513 g/cm³ (20.7 °C) Flampunkt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00010731 CAS nummer: 452-10-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |