1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 3,4-Difluoronitrobenzene
D1926-250G D1926-25G
TCIAD1926-250GEA 2775 SEK
TCIAD1926-250G TCIAD1926-25G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Kokpunkt: 78°C
Densitet: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 80°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007198
CAS nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=788e0ab89c0babd9cfa506f47a529131e681d1fb&vid=717b780e835f71afc510052ecafdac05aa17a4f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %