Kaliumväteftalat ≥99.5% för HPLC, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
96148-250G 96148-50G
96148-250GEA 2925 SEK
96148-250G 96148-50G
Kaliumväteftalat ≥99.5% för HPLC, Fluka™
Kaliumväteftalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Kokpunkt: 378 °C (1,013 hPa)
Smältpunkt: 295…300 °C
Densitet: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013070
CAS nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=40ddd2ae91fd20c68037480d22b8fbe61e8f44e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 99.5 - 100.5 %
pH (10 %) 3.5 - 5.0
Solution 20 g to 200 mL (H₂O) complying
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 350 nm Max. 0.02
Absorbance at 340 nm Max. 0.03
Absorbance at 330 nm Max. 0.05