Tereftalsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00762.0100 8.00762.1000
8.00762.0100EA 504 SEK
8.00762.0100 8.00762.1000
Tereftalsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Tereftalsyra
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Kokpunkt: 392 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 260 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002558
CAS nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 15 mg/l (20 °C) (experimental)
Melting Point 402 °C (sublimed)
Molar Mass 166.13 g/mol
Density 1.51 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 496 °C