Tereftalsyra 99+%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 1250 SEK
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Tereftalsyra 99+%
Tereftalsyra
Formel: C₈H₆O₄
Kokpunkt: 392 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: >300 °C
Densitet: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 260 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002558
CAS nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %