2-Ftalsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Pathalic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22298.0100 8.22298.1000 8.22298.9025
8.22298.0100EA 406 SEK
8.22298.0100 8.22298.1000 8.22298.9025
2-Ftalsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Ftalsyra
Formel: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Kokpunkt: 315…317 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 79
Densitet: 1.576 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002467
CAS nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 5.74 g/l (20 °C)
Melting Point 191 °C (closed capillary tube)
Molar Mass 166.13 g/mol
Bulk Density 960 kg/m3
Boiling Point 289 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 7.8 hPa (191 °C)
Flash Point 168 °C
Density 1.59 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (5 g/l, H2O, 20 °C)