Gallussyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42649.0025
8.42649.0250
8.42649.9999
8.42649.0025EA
486
SEK
8.42649.0025
8.42649.0250
8.42649.9999
Gallussyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Gallussyra
Formel:
C₇H₆O₅ MW: 170.12 g/mol Kokpunkt: 501 Smältpunkt: 251…252 °C Densitet: 1.694 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002510 CAS nummer: 149-91-7 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 13,04366 |