3,5-Dinitrosalicylsyra, Sigma-Aldrich®
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Varning
|
Synonyms:
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
D0550-10G
D0550-10GEA
269
SEK
D0550-10G
3,5-Dinitrosalicylsyra, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrosalicylsyra
Formel:
C₇H₄N₂O₇ MW: 228.12 g/mol Smältpunkt: 170…174 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007104 CAS nummer: 609-99-4 EINECS: 210-204-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |