5-Aminosalicylsyra
Leverantör: Cayman Chemical
Synonyms: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
70265-10 70265-25 70265-50
CAYM70265-10EA 480 SEK
CAYM70265-10 CAYM70265-25 CAYM70265-50
5-Aminosalicylsyra
5-Aminosalicylsyra
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Kokpunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 280 °C
Densitet: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007877
CAS nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964