Dimetylftalat ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Phthalic acid dimethyl ester
P0302-25G P0302-500G
TCIAP0302-25GEA 215 SEK
TCIAP0302-25G TCIAP0302-500G
Dimetylftalat ≥99.0%
Dimetylftalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Kokpunkt: 284°C
Smältpunkt: 6 °C
Densitet: 1,192 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 156°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008425
CAS nummer: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 14,03255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5252432eb117f168062cb5e35ebec20f1ef7431&vid=a5252432eb117f168062cb5e35ebec20f1ef7431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %