Dimetylftalat, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Phthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
41320-1ML-F
41320-5ML-F
41320-1ML-FEA
510
SEK
41320-1ML-F
41320-5ML-F
Dimetylftalat, Supelco®
Dimetylftalat
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Kokpunkt: 283,7 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 6 °C Densitet: 1,192 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 146 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008425 CAS nummer: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Merck Index: 13,03281 |