Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41086.0100 8.41086.9999
8.41086.0100EA 1100 SEK
8.41086.0100 8.41086.9999
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Kokpunkt: 112 °C (0,02 mmHg)
Smältpunkt: 63…65 °C
Densitet: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C)
MDL Number: MFCD00009115
CAS nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Synonyms 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Hill Formula C11H15NO2