Benzamid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02191.0005 8.02191.0250 8.02191.9025
8.02191.0005EA 307 SEK
8.02191.0005 8.02191.0250 8.02191.9025
Benzamid för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzamid
Formel: C₇H₇NO
Kokpunkt: 288 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 124 °C
Densitet: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007968
CAS nummer: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 13 g/l (25°C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 550 kg/m3
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure 0.000056 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 500°C
Synonyms Benzoic acid amide
Hill Formula C7H7NO
Chemical Formula C6H5CONH2