Terephthaloyl dichloride ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
A11224.0B A11224.30
A11224.0BEA 2750 SEK
A11224.0B A11224.30
Terephthaloyl dichloride ≥99%
Terephthaloyl dichloride
Purity: 99% CAS No.: 100-20-9 Molecular Formula: C8H4Cl2O2 Formula Weight: 203.02 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 79-83° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 607796 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000693
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Kokpunkt: 265 °C
Smältpunkt: 79…83 °C
Densitet: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Flampunkt: 180 °C (356 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000693
CAS nummer: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II