4-Nitrobensoylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: p-Nitrobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 259 SEK
8.06772.0005 8.06772.0250
4-Nitrobensoylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobensoylklorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Kokpunkt: 278 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 97…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007345
CAS nummer: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)