Phthalonitrile för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00593.0100 8.00593.0500 8.00593.9050
8.00593.0100EA 482 SEK
8.00593.0100 8.00593.0500 8.00593.9050
Phthalonitrile för syntes, Sigma-Aldrich®
Phthalonitrile
Formel: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Kokpunkt: 305 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 138…141 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001771
CAS nummer: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.56 g/l (25 °C)
Melting Point 138 - 141 °C
Molar Mass 128.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 580 °C