1-Chloro-2-ethoxybenzene ≥99.0%
Leverantör: TCI
C0238-10ML
C0238-25ML
TCIAC0238-10MLEA
1225
SEK
TCIAC0238-10ML
TCIAC0238-25ML
1-Chloro-2-ethoxybenzene ≥99.0%
1-Chloro-2-ethoxybenzene
Formel:
C₈H₉ClO Kokpunkt: 210°C |
MDL Number:
MFCD00058930 CAS nummer: 614-72-2 EINECS: 210-392-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |