3,5-Dichlorophenyl isocyanate för syntes
Leverantör: Merck
8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 SEK
8.42691.0001 8.42691.0005
3,5-Dichlorophenyl isocyanate för syntes
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Kokpunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 32…34 °C
Densitet: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013859
CAS nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II