Jars, round, wide mouth, PET with thread
Leverantör: RIXIUS
9-4000-0500-93 9-4000-0500-82
RIXI9-4000-0500-93EA 4275 SEK
RIXI9-4000-0500-93 RIXI9-4000-0500-82
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
Made of PET, clear.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Wide neck for easy filling and cleaning
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Beställningsinformation: Screw lids must be ordered seperately.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904