4-Hydroxyphenylboronic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43854.0001
8.43854.0005
8.43854.9999
8.43854.0001EA
757
SEK
8.43854.0001
8.43854.0005
8.43854.9999
4-Hydroxyphenylboronic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid
Formel:
C₆H₇BO₃ MW: 137,93 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01074628 CAS nummer: 71597-85-8 |