1,4-naftokinon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06215.0005
8.06215.0250
8.06215.1000
8.06215.9025
8.06215.0005EA
374
SEK
8.06215.0005
8.06215.0250
8.06215.1000
8.06215.9025
1,4-naftokinon för syntes, Sigma-Aldrich®
1,4-naftokinon
Formel:
C₁₀H₆O₂ Kokpunkt: 298 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 124 °C Densitet: 1,422 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 141 °C |
MDL Number:
MFCD00001676 CAS nummer: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),III Merck Index: 12,06482 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.09 g/l (25 °C) |
Melting Point | 120 - 125 °C (sublimed) |
Molar Mass | 158.16 g/mol |
Vapor Pressure | 0.026 hPa (50 °C) |
Flash Point | 141 °C |
Density | 1.42 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |