1,4-naftokinon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06215.0005 8.06215.0250 8.06215.1000 8.06215.9025
8.06215.0005EA 374 SEK
8.06215.0005 8.06215.0250 8.06215.1000 8.06215.9025
1,4-naftokinon för syntes, Sigma-Aldrich®
1,4-naftokinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Kokpunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 124 °C
Densitet: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 141 °C
MDL Number: MFCD00001676
CAS nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 12,06482
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.09 g/l (25 °C)
Melting Point 120 - 125 °C (sublimed)
Molar Mass 158.16 g/mol
Vapor Pressure 0.026 hPa (50 °C)
Flash Point 141 °C
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)