Isatin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20709.0005 8.20709.0250
8.20709.0005EA 660 SEK
8.20709.0005 8.20709.0250
Isatin för syntes, Sigma-Aldrich®
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Kokpunkt: 342 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 198…202 °C
Densitet: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005718
CAS nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 199 - 204 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 7 (1.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hill Formula C8H5NO2