Benzimidazole zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
MQ200
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
8.21956.0100EA 558 SEK
8.21956.0100 8.21956.0500 8.21956.9025
Benzimidazole zS, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Kokpunkt: 360
Smältpunkt: 170…173 °C
Densitet: 1.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005585
CAS nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 170 - 173 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 360 °C
Hill Formula C7H6N2