Benzimidazole för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21956.0100
8.21956.0500
8.21956.9025
8.21956.0100EA
558
SEK
8.21956.0100
8.21956.0500
8.21956.9025
Benzimidazole för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzimidazole
Formel:
C₇H₆N₂ Kokpunkt: 360 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 170…173 °C Densitet: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005585 CAS nummer: 51-17-2 EINECS: 200-081-4 Merck Index: 13,01082 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 170 - 173 °C |
Molar Mass | 118.13 g/mol |
Boiling Point |
|
Hill Formula | C7H6N2 |