4-Metylmorfolin för syntes
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05894.9025 8.05894.0250
8.05894.9025EA 0 SEK
8.05894.9025 MERC8.05894.0250
4-Metylmorfolin för syntes
4-Metylmorfolin
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kokpunkt: 115 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –66 °C
Densitet: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006175
CAS nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 (8),II