Morfolin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.2500 8.06127.9025 8.06127.9010
8.06127.0100EA 212 SEK
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.2500 8.06127.9025 8.06127.9010
Morfolin för syntes, Sigma-Aldrich®
Morfolin
Formel: C₄H₉NO
Kokpunkt: 128,9 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005972
CAS nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8 (3),I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 87.12 g/mol
Boiling Point 128 - 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 32 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material